missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Butyl-1,1,2,2,3,3-d6 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanol-1,1,2,2,3,3-D6 |
| CAS | 1219794-84-9 |
| Molekylær formel | C4 D6 H4 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2,3,3-d6-ol (ACI), Butyl-1,1,2,2,3,3-d6 alcohol, n-Butyl-1,1,2,2,3,3-d6 alcohol, 1-Butanol-1,1,2,2,3,3-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3-hexadeuteriobutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.159 |
| Formel vægt | 80.111 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?