Få mere at vide
n-Butanol, maks. 99 %, molekylærbiologisk reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406461 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406461 25 mL -
11416461 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406461 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219400125
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC navn butan-1-ol
SMIL CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butanol
Tæthed 0.81g/cm3 at 21°C
Mængde 25 mL
Fysisk form Væske
Formel vægt 74.12
Procent renhed 99% max.
Grad Molekylærbiologisk reagens