Få mere at vide
N-bromosuccinimid, TRC
Artikelnummer. 30006018
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006018 100 g
30007295 5 g
30007121 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686995100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-08-5
Molekylær formel C4H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 177.98
Synonym 1-Bromo-2,5-pyrrolidinedione, Bromosuccinimide, NBS, NSC 16, Succinbromimide;
IUPAC navn 1-bromopyrrolidin-2,5-dione
SMIL BrN1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Bromosuccinimide
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H4BrNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Formel vægt 176.9425