Få mere at vide
n-Bromosuccinimide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15888680
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15888680 1 kg
15868680 5 g
15878680 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15888680 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8019491000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-08-5
Tekniske data
Smeltepunkt 174°C to 179°C
Tæthed 2.1 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00005510
Mængde 1 kg
Synonym N-Bromosuccinimide, NBS, N-Bromosuccinimide
Molekylvægt (g/mol) 177.98