Få mere at vide
N-Bromosuccinimide, 99%
Artikelnummer. 11488456
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488456 5000 g 5000g
11478456 250 g 250g
11468456 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15922.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.985 g/mol
N-Bromosuccinimid er et kemisk reagens, der anvendes i elektrofile tilsætninger og radikale substitutionsreaktioner i syntetisk organisk kemi. I Wohl-Ziegler-reaktion er det involveret i allylisk og benzylisk bromeringsreaktion. Det bruges også til alfa-bromering af carbonylderivater. I Hofmann-omlejringen anvendes det i nærværelse af en stærk base, såsom 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU) reagerer med primære amider til fremstilling af et carbamat. Det oxiderer silylethere til aldehyder i nærvær af azobisisobutyronitril. Det bruges også til modifikation af ribosomale sulfhydrylgrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Bromosuccinimid er et kemisk reagens, der anvendes i elektrofile tilsætninger og radikale substitutionsreaktioner i syntetisk organisk kemi. I Wohl-Ziegler-reaktion er det involveret i allylisk og benzylisk bromeringsreaktion. Det bruges også til alfa-bromering af carbonylderivater. I Hofmann-omlejringen anvendes det i nærværelse af en stærk base, såsom 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU) reagerer med primære amider til fremstilling af et carbamat. Det oxiderer silylethere til aldehyder i nærvær af azobisisobutyronitril. Det bruges også til modifikation af ribosomale sulfhydrylgrupper.
Opløselighed
Opløselig i acetone, tetrahydrofuran, dimethylformamid, dimethylsulfoxid og acetonitril. Lidt opløseligt i vand og eddikesyre. Uopløseligt i ether, hexan og carbontetrachlorid.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, jern, jernsalte, halogenerede kulbrinter, aminer og metaller. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-08-5
Molekylær formel C4H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 177.985
MDL nummer MFCD00005510
InChI nøgle PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
IUPAC navn 1-bromopyrrolidin-2,5-dion
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Bromosuccinimide
Smeltepunkt 175°C to 180°C (decomposition)
Tæthed 2.098
Analyseprocentområde 99%
Mængde 5000 g
FN nummer UN3261
Beilstein 113916
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,1438
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,tetrahydrofuran,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide and acetonitrile. Slightly soluble in water and acetic acid. Insoluble in ether,hexane and carbon tetrachloride.
Formel vægt 177.99
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Bromosuccinimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Bromosuccinimide