Få mere at vide
N-bromosuccinimid, 99%
Artikelnummer. 11925581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11925581 5 kg Plast tromle 5kg
10559820 10 g Glasflaske 10g
10655332 100 g Glasflaske -
10478820 500 g Glasflaske 500g
10132900 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11925581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107450050
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens, CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-08-5
MDL nummer MFCD00005510
InChI nøgle PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
IUPAC navn 1-bromopyrrolidin-2,5-dion
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Bromosuccinimide
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 175.0°C to 178.0°C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt 180°C
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Iodometry)
Emballage Plast tromle
Molekylær formel C4H4BrNO2
Mængde 5 kg
Beilstein 21, 380
Fieser 01,78; 02,40; 03,34; 04,49; 05,65; 06,74; 07,37; 08,54; 09,70; 10,57; 11,79; 12,79; 13,41; 14,57; 15,50; 16,49
Merck Index 15, 1448
Opløselighedsinformation Solubility in water: 14.8g/L (20°C). Other solubilities: 3.10g/100g glacial acetic acid(25°C),g/100g solvent (25°C):,tert. butanol:0.73- aceton:14.40,carbone tetrachloride:0.02- hexane:0.006,benzene:0.5
Molekylvægt (g/mol) 177.99
Formel vægt 177.99
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver