Få mere at vide
N-Bromosuccinimide, 99%
Artikelnummer. 10132900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
500g
5kg
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10132900
Brand: Thermo Scientific Acros 107450010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens, CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128-08-5
MDL nummer MFCD00005510
InChI nøgle PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
IUPAC navn 1-bromopyrrolidin-2,5-dion
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Bromosuccinimide
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 175.0°C to 178.0°C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt 180°C
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Iodometry)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H4BrNO2
Mængde 1 kg
Beilstein 21, 380
Fieser 01,78; 02,40; 03,34; 04,49; 05,65; 06,74; 07,37; 08,54; 09,70; 10,57; 11,79; 12,79; 13,41; 14,57; 15,50; 16,49
Merck Index 15, 1448
Opløselighedsinformation Solubility in water: 14.8g/L (20°C). Other solubilities: 3.10g/100g glacial acetic acid(25°C),g/100g solvent (25°C):,tert. butanol:0.73- aceton:14.40,carbone tetrachloride:0.02- hexane:0.006,benzene:0.5
Molekylvægt (g/mol) 177.99
Formel vægt 177.99
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-Bromosuccinimide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.