Få mere at vide
N-Bromophthalimide, 98+%
Artikelnummer. 11454683
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454683 5 g 5g
11464683 25 g 25g
11474683 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454683 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11601.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2439-85-2 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
Bromeringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2439-85-2
Molekylær formel C8H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 226.029
MDL nummer MFCD00005888
InChI nøgle MARXMDRWROUXMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75542
IUPAC navn 2-bromisoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Bromophthalimide
Smeltepunkt 204°C to 208°C
Mængde 5 g
Beilstein 131211
Følsomhed Light and moisture sensitive
Synonym n-bromophthalimide, 2-bromoisoindoline-1,3-dione, 2-bromo-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-bromo, n-bromophtalimide, n-bromo phthalimide, acmc-1cjlt, 2-bromobenzo c azoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-bromo
Formel vægt 226.03
Procent renhed ≥98%