Få mere at vide
N-(bromomethyl)phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30340815
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30340815 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30340815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8469532.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Bromomethyl)phthalimide
CAS 5332-26-3
Molekylær formel C9H6BrNO2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
SMIL BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-(bromomethyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 240.05
Formel vægt 238.9582