Få mere at vide
N-(bromomethyl)phthalimid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Bromomethyl)phthalimide |
| CAS | 5332-26-3 |
| Molekylær formel | C9H6BrNO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2 |
| SMIL | BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-(bromomethyl)isoindol-1,3-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.05 |
| Formel vægt | 238.9582 |