Få mere at vide
N-(bromomethyl)phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30331568
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30331568 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30331568 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB846953250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Bromomethyl)phthalimide
CAS 5332-26-3
Molekylær formel C9H6BrNO2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
SMIL BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-(bromomethyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 240.05
Formel vægt 238.9582