Få mere at vide
N-(bromomethyl)phthalimid, 95%
Artikelnummer. 11377855
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377855 50 g 50g
11367855 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377855 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02818.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1686.59 DKK
    1517.65 DKK / 50g
    Spare 168.94 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5332-26-3 | C9H6BrNO2 | 240,056 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5332-26-3
Molekylær formel C9H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 240.056
MDL nummer MFCD00005897
InChI nøgle UUSLLECLCKTJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-bromomethyl phthalimide, 2-bromomethyl isoindoline-1,3-dione, n-bromomethylphthalimide, phthalimide, n-bromomethyl, phthalimidomethyl bromide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-bromomethyl, 2-bromomethyl isoindole-1,3-dione, 2-bromomethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-bromomethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, acmc-1awzk
PubChem CID 79244
IUPAC navn 2-(brommethyl)isoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-(Bromomethyl)phthalimide
Smeltepunkt 144 °C til 150 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
Beilstein 140943
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Formel vægt 240.07
Procent renhed 95%