Få mere at vide
N-bromoacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-bromoacetamide |
| CAS | 79-15-2 |
| Molekylær formel | C2H4BrNO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Acetobromamide, NBA |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4BrNO/c1-2(5)4-3/h1H3,(H,4,5) |
| SMIL | CC(=O)NBr |
| IUPAC navn | N-bromoacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.96 |
| Formel vægt | 136.9476 |