Få mere at vide
N-Bromoacetamide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11945701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11945701 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11945701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159050500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Bromoacetamide
CAS 79-15-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 102°C to 105°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C2H4BrNO
Lineær formel CH3CONHBr
Mængde 50 g
Fieser 01,74; 02,39; 04,47; 05,61
Synonym acetamide, n-bromo, unii-0aq6mwh7zb, ccris 4590, 0aq6mwh7zb, acetobromamide, n-bromo-acetamide, sjyhiabiktp@, acmc-209pgg, n-bromoacetamide, powder, lopac-b-2377
InChI nøgle VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)NBr
IUPAC navn N-bromoacetamide
Molekylvægt (g/mol) 137.964
PubChem CID 4353
Formel vægt 137.96
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Bromoacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.