Få mere at vide
N-Bromacetamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397905
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397905 5 g 5g
11307915 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02953.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79-15-2 | C2H4BrNO | 137.964 g/mol
Afskaffer den hurtige inaktivering af membran-natrium- og kaliumionkanaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Afskaffer den hurtige inaktivering af membran-natrium- og kaliumionkanaler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-15-2
Molekylær formel C2H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 137.964
MDL nummer MFCD00037097
InChI nøgle VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetamide, n-bromo, unii-0aq6mwh7zb, ccris 4590, 0aq6mwh7zb, acetobromamide, n-bromo-acetamide, sjyhiabiktp@, acmc-209pgg, n-bromoacetamide, powder, lopac-b-2377
PubChem CID 4353
IUPAC navn N-bromacetamid
SMIL CC(=O)NBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Bromoacetamide
Smeltepunkt 102°C to 106°C
Lineær formel CH3CONHBr
Mængde 5 g
Beilstein 969346
Merck Index 14,1398
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 137.97
Procent renhed 95%