Få mere at vide
N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10546864 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10546864 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10546864 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426040010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 176486-63-8 | C25H28N2O6 | 452,5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-proline
CAS 176486-63-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 199 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C25H28N2O6
MDL nummer MFCD00673783
Mængde 1 g
Specifik rotation -33° til -35° (20 °C, 589nm) (c=1, kloroform)
Synonym 2s,4r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-n-fmoc-amino-l-proline, 2s,4r-n-tert-butoxycarbonyl-4-n-9-fluorenylmethoxycarbonyl aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pyrrolidine-2-carboxylic acid, ambotzbaa1783, 2s,4r-fmoc-4-amino-1-boc-pyrrolidine-2-carboxyli, 2s,4r-1-boc-4-n-fmoc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-trans-n-alpha-t-butyloxycarbonyl-4-9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-l-proline
InChI nøgle UPXRTVAIJMUAQR-VFNWGFHPSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC navn (2S,4R)-4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 452.5
PubChem CID 2756135
Formel vægt 452.5
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-proline