Få mere at vide
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427937 5 g 5g
15417937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51050.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61478-26-0
Molekylær formel C10H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 217.265
MDL nummer MFCD02094386
InChI nøgle UFJNFQNQLMGUTQ-JGVFFNPUSA-N
PubChem CID 11275979
IUPAC navn tert-butyl (2S,4R)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol
Mængde 5 g
Synonym n-boc-trans-4-hydroxy-l-prolinol, boc-hyp-ol, 2s,4r-tert-butyl 4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s,4r-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, boc-trans-4-hydroxy-l-prolinol, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine, 2s,4r-1-boc-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-2s,4r-4-hydroxy-2-hydroxymethylpyrrolidine, 2s,4r-tert-butyl4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, trans-4-hydroxy-l-prolinol, n-boc protected
Formel vægt 217.26
Procent renhed 96%