Få mere at vide
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolin-methylester, 97%
Artikelnummer. 15495198
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495198 5 g 5g
15485198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59027.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 74844-91-0 | C11H19NO5 | 245,28 g/mol
Det bruges til syntese af For-Met-Leu-Phe-OMe (fMLF-OMe)-analoger baseret på Met-resterstatning med 4-amino-prolin-stillads.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til syntese af For-Met-Leu-Phe-OMe (
fMLF-OMe)-analoger baseret på Met-resterstatning med 4-amino-prolin-stillads.
Opløselighed Opløselig i chloroform
, dichlormethan og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74844-91-0
Molekylær formel C11H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 245.28
MDL nummer MFCD00076981
InChI nøgle MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
Synonym boc-hyp-ome, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-l-hydroxyproline methyl ester, boc-hydroxyproline-ome, methyl trans-1-boc-4-hydroxy-l-prolinate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline methyl ester, n-boc-trans-4-hydroxyl-l-proline methyl ester
PubChem CID 2734883
SMIL COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline methyl ester
Smeltepunkt 92 °C til 96 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, dichlorometan og ethylacetat.
Optisk rotation −65° (c=1 i kloroform)
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-2-O-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-1,2-dicarboxylat
Formel vægt 245.28
Procent renhed 97%