Få mere at vide
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolin-methylester, 97%
Beskrivelse
Det bruges til syntese af For-Met-Leu-Phe-OMe (fMLF-OMe)-analoger baseret på Met-resterstatning med 4-amino-prolin-stillads.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
fMLF-OMe)-analoger baseret på Met-resterstatning med 4-amino-prolin-stillads.
Opløselighed Opløselig i chloroform
, dichlormethan og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline methyl ester |
| Smeltepunkt | 92 °C til 96 °C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, dichlorometan og ethylacetat. |
| Optisk rotation | −65° (c=1 i kloroform) |
| IUPAC navn | 1-tert-butyl-2-methyl-(2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-1,2-dicarboxylat |
| Formel vægt | 245.28 |
| Procent renhed | 97% |