Få mere at vide
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline benzyl ester, 95%
Artikelnummer. 15419018
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419018 1 g 1g
15447496 250 mg 250mg
15429018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62495.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89813-47-8 | C17H23NO5 | 321.373 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89813-47-8
Molekylær formel C17H23NO5
Molekylvægt (g/mol) 321.373
MDL nummer MFCD00076979
InChI nøgle BEIPCYKSYYZEJH-KGLIPLIRSA-N
Synonym boc-hyp-obzl, boc-o-benzyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-2-benzyl 1-tert-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2-benzyl 1-tert-butyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, bochypobn, boc-hyp-obn, 2s,4r-2-benzyl 1-t-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 11902907
IUPAC navn 2-O-benzyl-1-O-tert-butyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)OCC2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline benzyl ester
Farve Brun
Mængde 1 g
Formel vægt 321.37
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske