Få mere at vide
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline, 97%
Artikelnummer. 11476200
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476200 5 g 5g
11466200 1 g 1g
11486200 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476200 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27110.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13726-69-7 | C10H17NO5 | 231.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13726-69-7
Molekylær formel C10H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 231.25
MDL nummer MFCD00053370
InChI nøgle BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-hyp-oh, boc-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-trans-4-hydroxy-l-proline, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline, boc-l-hyp-oh, boc-hydroxyproline, unii-rc99p5b8ig, trans-boc-hyp-oh, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
PubChem CID 88804
IUPAC navn (2S,4R)-4-hydroxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Smeltepunkt 123°C to 127°C
Mængde 5 g
Formel vægt 231.25
Procent renhed 97%