Få mere at vide
N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476280
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476280 1 g 1g
15403627 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476280 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27155.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147266-92-0
Molekylær formel C10H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 231.25
MDL nummer MFCD01861341
InChI nøgle BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-hydroxy-d-proline, boc-trans-4-hydroxy-d-proline, boc-d-hyp-oh, unii-7k1v4sdl4l, 7k1v4sdl4l, 2r,4s-1-tert-butoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-d-proline, n-boc-4-hydroxy-d-proline, trans, 2r,4s-n-alpha-t-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 688615
IUPAC navn (2R,4S)-4-hydroxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline
Smeltepunkt ∼123°C
Mængde 1 g
Formel vægt 231.25
Procent renhed 99%