Få mere at vide
N-Boc-thiourea, 97%
Artikelnummer. 15410379
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410379 5 g 5g
15420379 250 mg 250mg
15400379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63599.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 268551-65-1 | C6H12N2O2S | 176.23 g/mol
N-Boc-thiourea er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Boc-thiourea er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 268551-65-1
Molekylær formel C6H12N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 176.23
MDL nummer MFCD04039987
InChI nøgle JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-thiourea, n-tert-butoxycarbonylthiourea, n-boc thiourea, mono-boc-thiourea, acmc-20ak5u, n-tert-butoxycarbonyl-thiourea, n-tert.butoxycarbonyl thiourea, 1-tert-butoxycarbonyl thiourea, tert-butyl carbamothioylcarbamate
PubChem CID 4095660
IUPAC navn tert-butyl-N-carbamothioylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-thiourea
Smeltepunkt 142°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 176
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver