Få mere at vide
N-Boc-sarcosine methyl ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478838
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478838 5 g 5g
15488838 250 mg 250mg
15468838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62304.06
Request Bulk or Custom Format
N-Boc-sarcosinmethylester er involveret i fremstillingen af N-[(R,R)-(E)-1-arylmethyl-3-(2-oxo-azepan-3-yl)carbamoyl]allyl-N-methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-sarcosinmethylester er involveret i fremstillingen af N-[(R,R)-(E)-1-arylmethyl-3-(2-oxo-azepan-3-yl)carbamoyl]allyl-N-methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzamider.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Varmefølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42492-57-9
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.24
MDL nummer MFCD04973115
InChI nøgle LTBDTYJYKRLTRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-tert-butoxycarbonyl methyl amino acetate, n-boc-sarcosine methyl ester, boc-gly-ome, boc-sarcosine methyl ester, ltbdtyjykrltrn-uhfffaoysa, n-t-butoxycarbonyl-sarcosine methyl ester, n-tert-butoxycarbonylsarcosine methyl ester, methyl n-tert-butoxycarbonyl-n-methylglycinate, methyl 2-tert-butoxy carbonyl methyl amino acetate
PubChem CID 14018930
SMIL COC(=O)CN(C)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-sarcosine methyl ester
Farve Gul
Lineær formel (CH3)3COCON(CH3)CH2CO2CH3
IUPAC navn methyl-2-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}acetat
Mængde 5 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske