Få mere at vide
N-Boc-sarcosine, 99%
Artikelnummer. 11343097
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343097 5 g 5g
11353097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13482.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13734-36-6 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13734-36-6
Molekylær formel C8H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 189.211
MDL nummer MFCD00037795
InChI nøgle YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-sar-oh, boc-sarcosine, n-boc-sarcosine, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, n-tert-butoxycarbonyl-n-methylglycine, t-boc-sarcosine, n-t-boc-sarcosine, 2-tert-butoxy carbonyl methyl amino acetic acid, n-tert-butoxycarbonylsarcosine, tert-butoxycarbonyl methyl amino acetic acid
PubChem CID 83692
IUPAC navn 2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]eddikesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-sarcosine
Smeltepunkt 88°C to 93°C
Beilstein 2046827
Mængde 5 g
Formel vægt 189.2
Procent renhed 99%