Få mere at vide
N-Boc-S-trityl-L-cystein, 97%
Artikelnummer. 15475828
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475828 25 g 25g
15465828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59490.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 21947-98-8 | C27H29NO4S | 463,592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21947-98-8
Molekylær formel C27H29NO4S
Molekylvægt (g/mol) 463.592
MDL nummer MFCD00038251
InChI nøgle JDTOWOURWBDELG-QHCPKHFHSA-N
Synonym boc-cys trt-oh, n-boc-s-trityl-l-cysteine, boc-s-trityl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-trityl-l-cysteine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, boc-cysteine trt-oh, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl, boc-l-cysteine trityl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid
PubChem CID 11167161
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-tritylsulfanylpropansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-S-trityl-L-cysteine
Smeltepunkt 143 °C til 146 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2028965
Optisk rotation +28° (c=1 i ethanol)
Formel vægt 463.59
Procent renhed 97%