Få mere at vide
N-Boc-S-trityl-D-cystein, 98%
Artikelnummer. 15439318
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439318 5 g 5g
15429318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62863.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 87494-13-1 | C27H29NO4S | 463,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87494-13-1
Molekylær formel C27H29NO4S
Molekylvægt (g/mol) 463.59
MDL nummer MFCD00236839
InChI nøgle JDTOWOURWBDELG-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-cys trt-oh, boc-s-trityl-d-cysteine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-s-trityl-d-cysteine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, boc-l-cysteine trityl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, boc-cys trt, boc-cys-trt, ambotzbaa5000, n-boc-s-trityl-d-cysteine
PubChem CID 11590774
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-S-trityl-D-cysteine
Mængde 5 g
IUPAC navn 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-[(triphenylmethyl)sulfanyl]propansyre
Formel vægt 463.59
Procent renhed 98%