Få mere at vide
N-Boc-S-trityl-D-cystein, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-S-trityl-D-cysteine |
| Mængde | 1 g |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-tritylsulfanylpropansyre |
| Formel vægt | 463.59 |
| Procent renhed | 98% |