Få mere at vide
N-Boc-S-methyl-L-cystein, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419330
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419330 1 g 1g
11429330 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419330 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50217.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16947-80-1 | C9H17NO4S | 235.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16947-80-1
Molekylær formel C9H17NO4S
Molekylvægt (g/mol) 235.30
MDL nummer MFCD00076923
InChI nøgle WFDQTEFRLDDJAM-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-s-methyl-l-cysteine, boc-cys me-oh, boc-s-methylcysteine, boc-s-methyl-l-cysteine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylsulfanyl propanoic acid, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-methyl, boccys me oh, cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-methyl, n-boc-s-methyl-l-cys-oh, r-boc-s-methyl cysteine
PubChem CID 7018744
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-methylsulfanylpropansyre
SMIL CSCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-S-methyl-L-cysteine
Mængde 1 g
Formel vægt 235.3
Procent renhed 96%