Få mere at vide
N-Boc-S-Bzl-L-Cys-Gly-OBzl-13C2,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-S-Bzl-L-Cys-Gly-OBzl-13C2,15N |
| CAS | 874462-69-8 |
| Molekylær formel | C9 H5 Cl F N O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | utoxycarbonyl-S-benzyl-L-cysteinyl-glycine Benzyl Ester-13C2,15N, N-[N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-S-(phenylmethyl)-L-cysteinyl]glycine Phenylmethyl Ester-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5ClFNO2S/c10-15(13,14)9-7(11)4-3-6-2-1-5-12-8(6)9/h1-5H |
| SMIL | Fc1ccc2cccnc2c1S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 7-fluoroquinoline-8-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.658 |
| Formel vægt | 244.971 |