Få mere at vide
N-Boc-S-benzyl-L-cysteine, 98%
Artikelnummer. 15470579
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470579 5 g 5g
15480579 25 g 25g
15490579 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63736.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5068-28-0 | C15H21NO4S | 311.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5068-28-0
Molekylær formel C15H21NO4S
Molekylvægt (g/mol) 311.40
MDL nummer MFCD00065567
InChI nøgle IFVORPLRHYROAA-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-s-benzyl-l-cysteine, boc-cys bzl-oh, r-3-benzylthio-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-s-benzyl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-benzyl-l-cysteine, s-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-cysteine, 2r-3-benzylsulfanyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-s-benzyl-d-cys, boc-s-benzyl-l-cys, alanine, 3-benzylthio-n-carboxy-, n-tert-butyl ester, l
PubChem CID 2724757
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CSCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-S-benzyl-L-cysteine
Smeltepunkt 86°C to 88°C
Beilstein 2000417
IUPAC navn (2R)-3-benzylsulfanyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 311.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof