Få mere at vide
N-Boc-(R)-(-)-thiazolidin-4-carboxylsyre, 98 %
Artikelnummer. 11388836
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388836 5 g 5g
11378836 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19488.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 51077-16-8 | C9H15NO4S | 233,282 g/mol
N-Boc-(R)-(-)-thiazolidin-4-carboxylsyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-(R)-(-)-thiazolidin-4-carboxylsyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51077-16-8
Molekylær formel C9H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 233.282
MDL nummer MFCD00077002
InChI nøgle FJWNZTPXVSWUKF-LURJTMIESA-N
Synonym boc-thz-oh, 4r-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid, n-boc-r-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-tert-butoxy carbonyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 3,4-thiazolidinedicarboxylicacid, 3-1,1-dimethylethyl ester, 4r, boc-thioproline, n-boc-thioproline, --boc-l-thioproline
PubChem CID 688405
IUPAC navn (4R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-1,3-thiazolidin-4-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CSCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-(R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽133 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 6686084
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Optisk rotation −113° (c=1 i methanol)
Formel vægt 233.28
Procent renhed 98%