Få mere at vide
N-Boc-(R)-2-(3-Thiazolidinylcarbonyl)pyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-(R)-2-(3-Thiazolidinylcarbonyl)pyrrolidine |
| CAS | 155251-72-2 |
| Molekylær formel | C13H22N2O3S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Teneligliptin Impurity, (R)-2-(3-Thiazolidinylcarbonyl)-1-Pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester: (R)-tert-Butyl 2-(Thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N2O3S/c1-13(2,3)18-12(17)15-6-4-5-10(15)11(16)14-7-8-19-9-14/h10H,4-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | O=C([C@@H]1CCCN1C(OC(C)(C)C)=O)N2CCSC2 |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S)-2-(1,3-thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.39 |
| Formel vægt | 286.1351 |