Få mere at vide
N-Boc-pyrrolidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-pyrrolidine |
| CAS | 86953-79-9 |
| Molekylær formel | C9H17NO2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1-Pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine, N-tert-Butoxycarbonylpyrrolidine, NT 0186, tert-Butyl 1-Pyrrolidinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1 |
| IUPAC navn | tert-butylpyrrolidin-1-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.24 |
| Formel vægt | 171.1259 |