Få mere at vide
N-BOC-Pyrrolidin, 97%
Artikelnummer. 10613025 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10613025 25 g Glasflaske 25g
10264864 1 g Glasflaske 1g
10366254 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613025 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425820250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 86953-79-9 | C9H17NO2 | 171,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86953-79-9
Molekylær formel C9H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 171.24
MDL nummer MFCD00216581
InChI nøgle LPQZERIRKRYGGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-pyrrolidine, n-boc-pyrrolidine, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-butyl ester, boc-pyrrolidine, acmc-20aivt, pubchem9422, 1-boc-3-hydropyrrolidine
PubChem CID 643455
IUPAC navn tert-butylpyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-Pyrrolidine
Tæthed 0.9770g/mL
Kogepunkt 80 °C (0,2 mmHg)
Flammepunkt 86 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.977
Formel vægt 171.24
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-Pyrrolidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.