Få mere at vide
N-Boc-pyrrolidin-2-ylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-pyrrolidin-2-ylboronic Acid |
| CAS | 149682-75-7 |
| Molekylær formel | C9H18BNO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | [1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]boronic Acid, NT 0187, 2-Borono-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18BNO4/c1-9(2,3)15-8(12)11-6-4-5-7(11)10(13)14/h7,13-14H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1B(O)O |
| IUPAC navn | [1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-yl]boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.05 |
| Formel vægt | 215.1329 |