Få mere at vide
N-BOC-Pyrrol, 98%
Artikelnummer. 11996661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11996661 25 g 25g
11906671 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438510250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
CAS: 5176-27-2 | C9H13NR.2 | 167,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5176-27-2
Molekylær formel C9H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 167.21
InChI nøgle IZPYBIJFRFWRPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 1h-pyrrole-1-carboxylate, n-boc-pyrrole, n-t-boc-pyrrole, tert-butyl 1-pyrrolecarboxylate, t-butyl 1h-pyrrole-1-carboxylate, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrole, 1-boc pyrrole, 1-boc-pyrrole, acmc-209kvp
PubChem CID 643494
IUPAC navn tert-butylpyrrol-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-Pyrrole
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 97,0 °C (2,3 Torr)
Flammepunkt 75 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1
Formel vægt 167.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-Pyrrole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.