Få mere at vide
N-Boc-propargylamine, 97%
Artikelnummer. 15410188
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410188 1 g 1g
15420188 5 g 5g
15430188 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53406.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92136-39-5 | C8H13NO2 | 155.197 g/mol
N-Boc-propargylamin anvendes til fremstilling af triazolobenzyliden-thiazolopyrimidiner. som virker som CDC25 fosfatasehæmmere. Yderligere anvendes det til syntese af beta-glucan polysaccharid-analoger. Ud over dette er det involveret i Pauson-Khand (PK)-reaktionen af norbornadien og N-Boc-propargylamin til fremstilling af 4,5-disubstituerede cyclopentenoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-propargylamin anvendes til fremstilling af triazolobenzyliden-thiazolopyrimidiner. som virker som CDC25 fosfatasehæmmere. Yderligere anvendes det til syntese af beta-glucan polysaccharid-analoger. Ud over dette er det involveret i Pauson-Khand (PK)-reaktionen af norbornadien og N-Boc-propargylamin til fremstilling af 4,5-disubstituerede cyclopentenoner.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92136-39-5
Molekylær formel C8H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 155.197
MDL nummer MFCD07367245
InChI nøgle DSPYCWLYGXGJNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-propargylamine, n-tert-butoxycarbonyl propargylamine, n-boc-prop-2-ynylamine, tert-butyl prop-2-yn-1-ylcarbamate, n-boc-propargyl amine, tert-butyl n-prop-2-yn-1-yl carbamate, tert-butyl prop-2-ynylcarbamate, n-boc-2-propyn-1-amine, n-boc propargyl amine, prop-2-ynyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11073648
IUPAC navn tert-butyl-N-prop-2-ynylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-propargylamine
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Lineær formel HC≡CCH2NHCO2C(CH3)3
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Mængde 1 g
Flammepunkt 93°C (199°F)
Formel vægt 155.2
Følsomhed Moisture sensitive
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Boc-propargylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-BOC-Propargylamine