missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-BOC-Piperidin-4-ylmethyleneboronic acid pinacol ester, TRC

Artikelnummer. 30347304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347304 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB662015500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-BOC-Piperidin-4-ylmethyleneboronic acid pinacol ester
CAS 1425970-61-1
Molekylær formel C17H30BNO4
Mængde 500 mg
Synonym tert-Butyl 4-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methylidene]piperidine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C17H30BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-10-8-13(9-11-19)12-18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h12H,8-11H2,1-7H3
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl 4-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methylidene]piperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 323.24
Formel vægt 323.2268
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.