Få mere at vide
N-Boc-piperazin, TRC
Artikelnummer. 30331646
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30331646 5 g
1 options
Artikelnummer. 30331646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6620005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-piperazine
CAS 57260-71-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H18 N2 O2
Mængde 5 g
Synonym 1-Piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1,1-Dimethylethyl 1-piperazinecarboxylate, 1,1-Dimethylethyl piperazin-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine, 1-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazine, 1-Piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]piperazine, 4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazine, Mono-tert-butoxycarbonylpiperazine, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine, N-BOC-Piperazine, N-tert-Butoxycarbonylpiperazine, N-tert-Butyloxycarbonylpiperazine, tert-Butoxy piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-Butyl piperazin-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1
IUPAC navn tert-butyl piperazin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 186.25
Formel vægt 186.1368
Procent renhed >95