Få mere at vide
N-Boc-piperazine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-piperazine-d8 |
| CAS | 1126621-86-0 |
| Molekylær formel | C9 2H8 H10 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-Boc-piperazine-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3/i4D2,5D2,6D2,7D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | tert-butyl 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.3 |
| Formel vægt | 194.187 |