Få mere at vide
N-Boc-p-phenylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30329810
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30329810 1 g
1 options
Artikelnummer. 30329810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6617251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-p-phenylenediamine
CAS 71026-66-9
Molekylær formel C11 H16 N2 O2
Mængde 1 g
Synonym (4-Aminophenyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (4-Aminophenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 1,1-Dimethylethyl (4-Aminophenyl)carbamate, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, 4-Amino-N-tert-butoxycarbonylaniline, 4-t-Butoxycarbonylaminoaniline, 4-tert-Butoxycarbonylaminophenylamine, N-(4-Aminophenyl)carbamic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, N-(t-Butoxycarbonyl)-4-aminoaniline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-PhenylenediamineN-(tert-Butoxycarbonyl)-p-phenylenediamine, O-(1,1-Dimethylethyl) N-(4-Aminophenyl)carbamate, tert-Butyl (4-Aminophenyl)carbamate, tert-Butyl N-(4-Anilino)carbamate
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(N)cc1
IUPAC navn tert-butyl N-(4-aminophenyl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 208.257
Formel vægt 208.121