Få mere at vide
N-Boc-O-tert-butyl-L-threonin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054479
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15459198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62713.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13734-40-2 | C13H25NO5 | 275.35 g/mol
N-Boc-O-tert-butyl-L-threonin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-O-tert-butyl-L-threonin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i DMF.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13734-40-2
Molekylær formel C13H25NO5
Molekylvægt (g/mol) 275.35
MDL nummer MFCD00151115
InChI nøgle LKRXXARJBFBMCE-BDAKNGLRSA-N
Synonym boc-thr tbu-oh, boc-o-tert-butyl-l-threonine, boc-o-t-butyl-l-threonine, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-1,1-dimethylethyl, boc-thr t-bu-oh, pubchem12289, boc-l-thr tbu-oh, boc-o-tert-butyl-l-thr-oh
PubChem CID 7015770
IUPAC navn (2S,3R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-O-tert-butyl-L-threonine
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Beilstein 4454820
Opløselighedsinformation Soluble in DMF.
Mængde 1 g
Formel vægt 275.34
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof