Få mere at vide
N-Boc-O-tert-butyl-L-threonin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469198
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469198 5 g 5g
15459198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62713.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13734-40-2 | C13H25NO5 | 275.35 g/mol
N-Boc-O-tert-butyl-L-threonin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-O-tert-butyl-L-threonin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i DMF.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13734-40-2
Molekylær formel C13H25NO5
Molekylvægt (g/mol) 275.35
MDL nummer MFCD00151115
InChI nøgle LKRXXARJBFBMCE-BDAKNGLRSA-N
Synonym boc-thr tbu-oh, boc-o-tert-butyl-l-threonine, boc-o-t-butyl-l-threonine, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-1,1-dimethylethyl, boc-thr t-bu-oh, pubchem12289, boc-l-thr tbu-oh, boc-o-tert-butyl-l-thr-oh
PubChem CID 7015770
IUPAC navn (2S,3R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-O-tert-butyl-L-threonine
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Beilstein 4454820
Opløselighedsinformation Soluble in DMF.
Mængde 5 g
Formel vægt 275.34
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof