Få mere at vide
N-Boc-O-tert-butyl-L-serine dicyclohexylammonium salt, 98%
Artikelnummer. 15474836
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474836 5 g 5g
15484836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59163.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18942-50-2 | C24H46N2O5 | 442.641 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18942-50-2
Molekylær formel C24H46N2O5
Molekylvægt (g/mol) 442.641
MDL nummer MFCD00065590
InChI nøgle AIEUUHIXSUNTGV-QRPNPIFTSA-N
Synonym boc-ser tbu-oh dcha, boc-ser tbu-oh.dcha, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexylamine salt, pubchem12161, boc-o-t-butyl-l-serine dcha salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dcha salt, boc-ser tbu-oh dicyclohexylammonium salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexyl amine salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexylammonium salt, boc-ser tbu-oh dicyclohexylammonium salt n
PubChem CID 12786117
IUPAC navn N-cyclohexylcyclohexanamin; (2S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-O-tert-butyl-L-serine dicyclohexylammonium salt
Smeltepunkt 161°C to 164°C
Lineær formel (CH3)3COCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·C12H23N
Beilstein 5207271
Mængde 5 g
Formel vægt 442.63
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof