Få mere at vide
N-Boc-O-tert-butyl-L-serin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458718
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458718 1 g 1g
15468718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62147.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13734-38-8 | C12H23NO5 | 261.318 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13734-38-8
Molekylær formel C12H23NO5
Molekylvægt (g/mol) 261.318
MDL nummer MFCD00079666
InChI nøgle BPYLRGKEIUPMRJ-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-ser tbu-oh, boc-o-tert-butyl-l-serine, boc-d-ser tbu-oh, l-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-1,1-dimethylethyl, 2s-3-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-ser but-oh, boc-l-ser tbu, boc-hser bzl-oh, pubchem12157, boc-o-t-butyl-l-serine
PubChem CID 7017896
IUPAC navn (2S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-O-tert-butyl-L-serine
Mængde 1 g
Formel vægt 261.31
Procent renhed 98%