Få mere at vide
N-Boc-O-methyl-L-tyrosine, 98%
Artikelnummer. 15498398
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498398 1 g 1g
15408408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61820.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53267-93-9 | C15H21NO5 | 295.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53267-93-9
Molekylær formel C15H21NO5
Molekylvægt (g/mol) 295.34
MDL nummer MFCD00065603
InChI nøgle SLWWWZWJISHVOU-STGVRZAANA-N
Synonym boc-tyr me-oh, boc-o-methyl-l-tyrosine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, boc-4-methoxyphenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, boc-l-4-methoxyphenylalanine, boc-4-methoxy-phe-oh, boc-4-methoxy-l-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-o-methyltyrosine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-o-methyl-l-tyrosine
PubChem CID 2762280
IUPAC navn (2S)-3-(4-methoxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL COC1=CC=C(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-O-methyl-L-tyrosine
Mængde 1 g
Formel vægt 295.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof