Få mere at vide
N-Boc-O-methyl-L-serine, 97%
Artikelnummer. 15419607
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419607 250 mg 250mg
15409607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52829.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51293-47-1 | C9H17NO5 | 219.237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51293-47-1
Molekylær formel C9H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 219.237
MDL nummer MFCD00153314
InChI nøgle RFGMSGRWQUMJIR-LURJTMIESA-N
Synonym boc-o-methyl-l-serine, boc-ser me-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methoxypropanoic acid, boc-ser me-oh.dcha, n-boc-o-methyl-l-serine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-methoxypropanoic acid, boc-ser me-oh dcha, boc-o-methyl-l-ser, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methoxypropanoic acid
PubChem CID 7016354
IUPAC navn (2S)-3-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(COC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-O-methyl-L-serine
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.24
Procent renhed 97%