Få mere at vide
N-Boc-O-ethyl-L-serine, 97%
Artikelnummer. 15499517
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499517 250 mg 250mg
15489517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52781.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104839-00-1 | C10H19NO5 | 233.264 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104839-00-1
Molekylær formel C10H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 233.264
MDL nummer MFCD06797558
InChI nøgle KNBDVSSESAKBJM-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-s-2-amino-3-ethoxypropionic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethoxypropanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethoxypropanoic acid, boco-etser, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-ethyl, n-tert-butoxycarbonyl-o-ethylserine, n-boc-2-amino-3-ethoxy-propionic acid, s-n-boc-2-amino-3-ethoxypropionic acid, s-2-tertbutoxycarbonylamino-3-ethoxypropionic acid, n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-o-ethylserine
PubChem CID 15058451
IUPAC navn (2S)-3-ethoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CCOCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-O-ethyl-L-serine
Mængde 250 mg
Formel vægt 233.26
Procent renhed 97%