Få mere at vide
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine, 95%
Artikelnummer. 15440119
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440119 5 g 5g
15430119 1 g 1g
15450119 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63427.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63769-58-4 | C21H25NO5 | 371.43 g/mol
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosin bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosin bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63769-58-4
Molekylær formel C21H25NO5
Molekylvægt (g/mol) 371.43
MDL nummer MFCD00038249
InChI nøgle ZAVSPTOJKOFMTA-LGWFVXIRNA-N
Synonym boc-d-tyr bzl-oh, boc-o-benzyl-d-tyrosine, n-boc-o-benzyl-d-tyrosine, boc-o-benzyl-d-tyr, r-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, ambotzbaa1381, boc-dtyr bn-oh, pubchem14949, boc-d-tyr bzl oh
PubChem CID 6992575
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 371.43
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.